Learn More
HYDRA-POINT™ Coulometrische Gefäßlösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteBeschreibung
- Für die Karl-Fischer-Titration
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRA-POINT™ Kolorimetrische Gefäßlösung |
| Menge | 500 ml |
| Flammpunkt | 11.00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.