Learn More
HYDRANAL™ – Formamid trocken, Lösungsmittel für die KF-Titration, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122065 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15644360
Marke: Honeywell-Hydranal 347241L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lösungsmittel für die Karl-Fischer-Titration
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Formamid trocken
Dichte 1.134 g/ml bei 25 °C
CAS 75-12-7
Menge 1 l
Flammpunkt 175 °C (347 °F)
Strukturformel HCONH2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 505995
Formelmasse 45.04 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formamide