Learn More
HYDRANAL™ – Feuchtigkeitsabsorber, Solstice
Description
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Feuchtigkeitsabsorber |
| CAS | 7631-86-9 |
| Menge | 1 kg |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Güte | Karl Fischer |