Learn More
HYDRANAL™ – KetoSolver, Reagenz für die volumetrische Einkomponenten- KF-Titration in Aldehyden und Ketonen (Arbeitmedium), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15694380
Marke: Honeywell Fluka 347386X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Medium für volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration in Aldehyden und Ketonen (Methanol-frei)
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
  • Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
  • Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Komposition
Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-monoethylether (DEGEE). Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – KetoSolver
CAS 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6
Dichte 0.91 g/ml
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 21 °C (69.8 °F)
UN-Nummer UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-KetoSolver
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol