Learn More
HYDRANAL™ - LipoSolver CM, Reagenz für volumetrische Einkomponenten-KF-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (Arbeitsmedium), Solstice
Artikelnummer. 15645160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15645160 1 l 1 Liter
15655160 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15645160 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 378551L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Medium für volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (auf Chloroform-Methanolbasis)
Vorteile von Hydranal Einkomponentenreagenzien:
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
  • Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
  • Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Komposition
Hydranal-Komposit enthält alle Reaktanten einschließlich Iod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE). Die Zugabe von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und verhindert die Bildung von Kristallen, die die Leistung des Titrators ’beeinträchtigen könnten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – LipoSolver CM
Dichte 1.25 g/ml
CAS 67-56-1, 67-66-3
Menge 1 l
Flammpunkt 23 °C (73,4 °F)
MDL-Nummer MFCD02687786
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1992
Güte Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-LipoSolver CM
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H302+H312-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol