missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Methanol Rapid, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 17191296 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17191296 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17191296 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 37817500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Medium für die beschleunigte volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration.

Hydranal™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation eine der vertrauenswürdigsten Marken in der Karl-Fischer-Titration.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Methanol Rapid
CAS 288-32-4, 67-56-1, 7446-09-5
Menge 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.