Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Artikelnummer. 17504956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Flaschen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Unit Size
17504956 6 x 500 ml 6 Flaschen
17893080 1 x 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17504956 Supplier Hydranal Supplier No. 344716X500ML
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anolyt für coulometrische Karl Fischer Titration von Ketonen und Li-Ionen-Batterieelektrolyten, vorzugsweise für Zellen mit Diaphragma, auf Acetonitrilbasis, frei von Alkoholen (frei von CMR-Substanzen)
  • HYDRANAL™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation die vertrauenswürdigste Marke in der Karl-Fischer-Titration.
    • Umfassendes Produktportfolio mit 60 verfügbaren Produkten
    • 40 Jahre Innovation – mehr zu unseren NEXTGEN Reagenzien HIER
    • Spezieller technischer Service und Support
    • Mehr als 800 Anwendungshinweise sind auf unserer Website hinterlegt
    • Sehen Sie sich das Standardbetriebsverfahren für den NEXTGEN Coulomat A-FA an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
CAS Min. % ≥2.00, ≥60.00
CAS Max. % <70.00, <10.00, <10.00
Farbe Orange
Dichte 0.906 g/cm3
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, 75-05-8
pH 5.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 x 500 ml
Flammpunkt 12 °C bis 13 °C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN2924
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole