Learn More
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 17514956 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17514956 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17514956 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 34771500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Anolyte für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration von Ketonen und Li-Ionen-Batterieelektrolyten, bevorzugt für Zellen mit Membran, Acetonitril-basiert, frei von Alkoholen (frei von CMR-Stoffen)
  • HYDRANAL™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation die vertrauenswürdigste Marke in der Karl-Fischer-Titration.
    • Umfassendes Produktportfolio mit 60 verfügbaren Produkten
    • 40 Jahre Innovation – mehr zu unseren NEXTGEN Reagenzien HIER
    • Spezieller technischer Service und Support
    • Mehr als 800 Anwendungshinweise sind auf unserer Website hinterlegt
    • Sehen Sie sich das Standardbetriebsverfahren für den NEXTGEN Coulomat A-FA an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
CAS Min. % ≥2.00
CAS Max. % ≤20.00, <70.00, <10.00, <10.00
Farbe Orange
CAS 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, 75-05-8
Dichte 0.906 g/cm3
pH 5.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Flammpunkt 12°C to 13°C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN2924
Löslichkeitsinformationen Soluble in water