Learn More
HYDRANAL-Salicylsäure™, Solstice
Artikelnummer. 15675170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675170 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15675170 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 37865500G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gepufferte Chemikalie für die Karl-Fischer-Titration
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Salicylsäure
CAS 69-72-7
Verpackung Plastic Bottle
Menge 500 g
Flammpunkt 157 °C (314,6 °F)
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Güte Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Salicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.