Learn More
HYDRANAL™ – Standard-Natriumtartratdihydrat, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ∼ 15.66 %), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122062 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
6 x 25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15644350 25 g 25 Gramm
15654350 6 x 25 g 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 15644350
Marke: Honeywell-Hydranal 3469625G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ca. ∼15,66 %, genauer Wert in Analysebericht)
Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:
  • Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
  • Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
  • Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt
Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
  • Praktische Verpackung
  • Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Standard-Natriumtartratdihydrat
CAS 6106-24-7
Menge 25 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten