Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagenz für volumetrische Zweikomponenten-Titration Karl Fischer (ethanolbasiert), Solstice.
Artikelnummer. 15694370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15694370 500 ml 500 Milliliter
15654370 100 ml 100 Milliliter
15664370 1 l 1 Liter
15674370 2.5 l 2.50 Liter
15614380 6 x 500 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15694370 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 34732500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00 €
    65.79 € / 500 Milliliter
    Sparen 4.21 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Optimal für kleine Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Titrationsmittel 5 E
CAS 68007-08-9, 7553-56-2, 64-17-5
Dichte 0.89 g/ml
Verpackung Poly-beschichtete Flasche
Menge 500 ml
Flammpunkt 12 °C (53,6 °F)
UN-Nummer UN1170
Güte Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide