Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Solstice
Artikelnummer. 15684370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 l
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15684370 4 x 2,5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15684370 Lieferant Hydranal Lieferanten-Nr. 347324X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 €
    788.35 € / 4 Stück
    Sparen 61.65 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-04-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
Hydranal™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation eine der vertrauenswürdigsten Marken in der Karl-Fischer-Titration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Titrant 5 E
CAS 7553-56-2, 68007-08-9, 64-17-5
Menge 4 x 2,5 l
UN-Nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-imidazole monohydriodide