Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagenz für volumetrische Zweikomponenten-Titration Karl Fischer , Solstice
Artikelnummer. 15644420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15644420 2.5 l 2.50 Liter
15664420 500 ml 500 Milliliter
15634420 1 l 1 Liter
15684420 6 x 500 ml 6 Stück
15674420 6 x 1 l 6 Stück
15654420 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15644420 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 348012.5L
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Titrationsmittel 5
CAS 64-17-5, 7553-56-2
Dichte 0.85 g/ml
Verpackung Poly-beschichtete Flasche
Menge 2.5 l
Flammpunkt 11 °C (51,8 °F)
UN-Nummer UN1230
Güte Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Titrant 5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301+H311+H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine