Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™ – Titriermittel 5, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16234402 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16234402
Marke: Honeywell Fluka 348011LSC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl Fischer-Titration (auf Methanolbasis).
Die Smart Chemical Hydranal™ Flaschen von Honeywell sind mit einem RFID-Chip ausgestattet, der in Form eines neuen Etiketts sichtbar ist und bei jeder Titration wichtige Informationen erfasst, einschließlich Artikelnummer, Produktname, Chargennummer, Haltbarkeit und numerische Konzentration.
  • Sicherer Datentransfer: Sorgen Sie stets für korrekte und vollständige Reagenzdaten mit rückverfolgbarem Informationsfluss.
  • Effiziente Systemeinrichtung: Reduzieren Sie die Einrichtungszeit des Systems durch den automatisierten Transfer von Reagenzdaten.
Das RFID-Etikett ist derzeit kompatibel mit den Titratoren der Reihen Karl Fischer Compact und Excellence von Mettler Toledo (bei Aufrüstung mit einem externen RFID-Lesegerät) und ist bei unseren meistverkauften volumetrischen Hydranal-Titriermitteln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™-Titrant 5
Dichte 0.85 g/mL
CAS 7553-56-2, 67-56-1
Menge 1 l
Flammpunkt 11°C
Verpackung Mettler-Toledo Smart Chemical Flasche
UN-Nummer UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 SC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, iodine