Learn More
HYDRANAL™ - Wasserstandard 0,1 PC, Standard für Karl Fischer Titration (Wassergehalt 0,1 mg/g = 0,01 %), verifiziert mit NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Artikelnummer. 15665825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 4 mL
Packungsgröße:
40 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15665825 10 x 4 mL 40 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15665825 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 3444640ML
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserstandard zur Titration Karl Fischer , enthält 0,1 mg/g Wasser in Propylencarbonat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Namenshinweis Standard für Karl Fischer Titration (Wassergehalt 0,1 mg/g = 0,01%), genauer Wert im Analysebericht
CAS 108-32-7
Siedepunkt 242 °C
Dichte 1.205 g/cm3
Menge 10 x 4 mL
CAS Max. % ≤100.0000%
Flammpunkt 135 °C
Summenformel C4H6O3
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Verpackung Ampulle
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Reinheit (%) 100%
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.