Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard 0.1, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 0.1 mg/g = 0.01 %), verifiziert anhand NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122073 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
6 x (10 x 4mL), Ampules
Packungsgröße:
40 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15648380 6 x (10 x 4mL), Ampules 40 Milliliter
15624510 1 Kit 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 15648380
Marke: Honeywell-Hydranal 3484740ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard 0.1
Dichte 0.86 g/ml bei 20 °C
CAS 7732-18-5, 95-47-6
Menge 6 x (10 x 4mL), Ampules
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
UN-Nummer UN1307