Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard 1.0, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 1 mg/g = 0.1 %), verifiziert anhand NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122071 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
40 ml
Packungsgröße:
40 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15664490 1 Kit 6 Stück
15628380 40 ml 40 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15664490
Marke: Honeywell-Hydranal 348286X40ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methoxybenzol, Methylphenylether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-Name Anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard 1.0
Namenshinweis Standard für Karl Fischer-Titration (Wassergehalt 1 mg/g =0.1 %), genauer Wert in Analysebericht
Siedepunkt 153 °C bis 155 °C
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Dichte 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Menge 1 Kit
CAS Max. % <10.0000%
Flammpunkt 43 °C
Strukturformel HCONH2
Verpackung Ampulle
UN-Nummer UN2222
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anisole, propylene carbonate