Learn More
HYDRANAL™ - Wasserstandard 10,0, Standard für Karl Fischer Titration (Wassergehalt 10 mg/g = 1,0 %), Solstice
Artikelnummer. 15634510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x (10 x 8 mL)
80 ml
Packungsgröße:
6 Stück
80 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15634510 6 x (10 x 8 mL) 6 Stück
15644510 80 ml 80 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634510 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 348496X80ML
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält 6 Schachteln mit je 10 Ampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol-Carbonat, zyklisch, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard 10.0
Namenshinweis Standard für Karl Fischer die Titration (Wassergehalt 10 mg/g = 1,0%), genauer Wert im Analysebericht
Siedepunkt 109 °C
CAS Min. % ≥20.0000%
CAS Max. % <30.0000%
CAS 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7
Dichte 1,00 g/ml bei 20 °C
Menge 6 x (10 x 8 mL)
Flammpunkt 32 °C
Hinweise zum Prozentgehalt wirksames Wasser
Verpackung Ampulle
UN-Nummer UN1993
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol