Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulische Hebebühne für das Labor
Artikelnummer. 10294772
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
625 mm
1.060 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10294772 625 mm -
10204782 1.060 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294772 Lieferant Juchheim Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 02294
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Laborhebetisch mit leichtgängiger Hubhydraulik, der bis zu 85 kg tragen kann.
  • Für statische und dynamische Lasten
  • Besonders stabil dank Scherenkonstruktion aus robustem Stahl
  • Säure- und basenbeständig dank hochwertiger Pulverbeschichtung
  • Benötigt keine externen Anschlüsse (Pumpenhydraulik vollständig integriert)
  • Mit Tragegriffen für einfachen Transport
  • Zum Absenken der Last muss der Hebel nur leicht nach oben gedrückt werden. Die Last sinkt dann langsam (ca. 3 cm/s) und stoppt, sobald der Hebel wieder losgelassen wird.
Spezifikation
Material Stahl
Höhe (metrisch) 625 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Beschreibung Verstellbereich: 175 bis 625 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg