Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulischer Laborheber mit Magnetventil
Artikelnummer. 15839494
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
285 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
15839494 285 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15839494 Lieferant Juchheim Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 02297/S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 €
    3481.46 € / 1 Stück
    Sparen 183.54 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weltweit einzigartiger Mechanismus für besonders komfortables Heben und Senken durch Betätigung des Hebels. Mit 24-V-Magnetventil zur ferngesteuerten Absenkung.
  • Weltweit einzigartiger Hebe- und Senkmechanismus
  • Zum Absenken schalten Sie einfach das integrierte 24-V-Magnetventil (0,8 A) ein.* Oder drücken Sie den Hebel leicht nach oben.
    • *z.B. direkt über einen Füllstands- oder Temperaturgrenzschalter oder über die LabBox von HiTec Zang.
  • Zum Anheben den Hebel einige Male nach unten pumpen.
  • Oberfläche oben: 200 x 230 mm
  • Fläche oben: 200 x 275 mm
  • Einstellbereich: 91 bis 285 mm
  • Maximale Tragfähigkeit: 25 kg
  • Gewicht: 5,7 kg
  • Professionelle Laborgeräte – Made in Germany
Spezifikation
Material Aluminium-Epoxid
Höhe (metrisch) 285 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 230 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.