Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulische Hebebühne für das Labor
Product Code. 10444501
Change view
Click to view available options
200 x 230 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10444501 200 x 230 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10444501 Supplier Juchheim Laborgeraete™ Supplier No. 02297/A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese hydraulischen Hebebühnen für einfaches, sicheres Anheben. Juchheim Laborgeräte™ hydraulische Labor-Hebebühnen verfügen über eine robuste, leichte Konstruktion aus Aluminiumlegierung.
  • Mit Pedal und Vorrichtung gegen Durchhängen
  • Aluminiumlegierung
  • Stabile, parallele Bewegung
Specifications
Beschreibung Hydraulische Hebebühne für das Labor
Abmessungen (L x B x H) 230 x 200 x 91 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfaches, sicheres Heben
Höhe (metrisch) 91 mm (min.), 285 mm (max.)
Länge (metrisch) 230 mm
Tragkraft (metrisch) 25 kg
Breite (metrisch) 200 mm