Learn More
Hydrazinhydrat-d6, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrazine Hydrate-d6 |
| CAS | 102096-80-0 |
| Summenformel | D4 N2 . D2 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9 CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9 CI), Hydrazine Hydrate-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6 |
| SMILES | [2 H]O[2 H].[2 H]N([2 H])N([2 H])[2 H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 56.097 |
| Formelmasse | 56,086 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit |