Learn More
Hydrazin-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488880 50 g 50 Gramm
11498880 250 g 250 Gramm
11447866 500 g 500 Gramm
11457866 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488880 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14005.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrazin-Monohydrat wird als Reduktionsmittel verwendet. Es wird auch in der Wasseraufbereitung, insbesondere bei Abwässern und Industriekesseln, bei der Metallbehandlung und im Bergbau sowie bei der Synthese von Wirkstoffen in der pharmazeutischen Industrie wie 3-amino-1,2,4-Triazol-Cefazolin, Rizatriptan, Anastrozol,Fluconazol, Metazachlormetamitron-Pyrazol, Metribuzin, Paclobutrazol, Diclobutrazol, Propiconazol und Triadimefon verwendet. Es ist an der Herstellung von Heterozyklen wie Pyrazolen und Pyridazinen beteiligt. Es ist ein aktiver Bestandteil der Wolff-Kishner-Reduktion, die die Carbonylgruppe eines Ketons durch ein Hydrazonintermediär in eine Methylenbrücke umwandelt. Darüber hinaus wird es zur Spaltung von N-alkylierten Phthalimid-Derivaten verwendet. In der Einhorn-Brunner-Reaktion reagiert es mit Imiden, um Triazole zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol. Nicht mischbar mit Chloroform, Kohlenwasserstoffen und Äther.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.comInbompatible mit Oxidationsmitteln, Sauerstoff, Kupfer, organischen Materialien und Zink verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-57-8
Summenformel H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Spezifikation
Siedepunkt 120°C to 121°C
Chemischer Name oder Material Hydrazine monohydrate
Schmelzpunkt -52°C
Menge 50 g
Strukturformel H2NNH2·H2O
UN-Nummer UN2030
Flammpunkt 75°C (167°F)
Merck Index 14,4771
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
IUPAC-Name Hydrazinhydrat
Formelmasse 50.06 (32.05 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.431
Dichte 1.027
Mehr anzeigen Mostrar menos