Learn More
Hydrazin-Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049631
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
2000 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11367198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016651.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazinhydrat, der als Reaktant bei den Cyclisierungen von Pyridinonen verwendet wird. Es wird auch in der Untersuchung von nanokristallalen Halbleitern verwendet, die an der Funktionalisierung und Passivierung von Oberflächenzuständen beteiligt sind. Es wird häufig als Reduktionsmittel oder als Zwischenprodukt der Synthese in verschiedenen Industriesektoren wie Wasseraufbereitung (Abwasser, industrielle Kessel), chemischer Aufbereitungsverfahren (Metalle, Grubenextraktion) oder Wirkstoffsynthese (Pharmazeutika und Agrochemikalien) verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-57-8
Summenformel H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrazinhydrat, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Spezifikation
Siedepunkt 120°C to 121°C
Chemischer Name oder Material Hydrazine Monohydrate
Schmelzpunkt -52°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Strukturformel H2NNH2·H2O
UN-Nummer 2030
Flammpunkt 75° (167°F)
Merck Index 14,4771
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Hydrazinhydrat
Formelmasse 50.06 (32.05 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Brechungsindex 1.431
Dichte 1.027
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrazine monohydrate