Learn More
Hydrazinmonohydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10164120 250 g Glasflasche 250 Gramm
10266350 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10668314 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10164120
Marke: Thermo Scientific Acros 201992500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2644-70-4 | H4N2·HCl | 68.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2644-70-4
Summenformel H4N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 68.51
MDL-Nummer MFCD00044368
InChI-Schlüssel BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422
PubChem CID 115031
IUPAC-Name Hydrazin;hydrochlorid
SMILES NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine monohydrochloride
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel H2NNH2·HCl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in most organic solvents,soluble in liquid ammoniak
Formelmasse 68.51
Reinheit (%) ≥98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine monohydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.