Learn More
Hydrazin, Standardlösung, Specpure™, N2H4 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
450 mL
Packungsgröße:
450 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486485 450 mL 450 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15486485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042561.AO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 €
    137.65 € / 450 Milliliter
    Sparen 15.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine, standard solution
Namenshinweis N2H4 100μg/mL
Geruch Ammonia-like
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011417
Menge 450 mL
Formelmasse 50.06
Güte Specpure