Learn More
Hydrazincarbothioinsäure O-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30405524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405524 5 g
30393405 1 g
30392055 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6975655G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19692-07-0
Summenformel C2H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 106.15
Synonym Carbazic Acid Thio-O-methyl Ester, Methoxythiocarbonylhydrazine, Methyl Thiocarbazate, O-Methyl Thiocarbazate, Thiocarbazic Acid O-methyl Ester
IUPAC-Name O-Methyl N-Aminocarbamothioat
SMILES COC(=S)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazinecarbothioic Acid O-methyl Ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2OS/c1-5-2(6)4-3/h3H2,1H3,(H,4,6)
Formelmasse 106.0201