Learn More
Hydriodsäure, 64 bis 68 %, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448790 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10448790 250 ml Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10448790 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0850/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1703.21 €
    1546.00 € / 250 Milliliter
    Sparen 157.21 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
pH 1
CAS 10034-85-2
Farbe Braunrot
Schmelzpunkt -51 °C
Siedepunkt 127 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel HI
MDL-Nummer MFCD00011347
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC-Name Wasserstoffiodid
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid