Learn More
Iodwasserstoffsäure, ACS, 47 %, stab. mit 1,5 % Hypophosphorsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307958
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11307958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036490.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 10034-85-2 | HI
Iodwasserstoffsäure wird als Katalysator bei der Herstellung von Essigsäure, als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in verschiedenen Desinfektionsmitteln und bei der Herstellung organischer und anorganischer Iodide verwendet. Sie wird auch zur Herstellung von Alkyliodiden aus primären Alkoholen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-85-2
Summenformel HI
Specifications
Menge 100 mL