Learn More
Iodwasserstoffsäure, zur Analyse, 57 Gew.% Lösung in Wasser, dest., stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7214340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10441241 50 mL 50 Milliliter
10103930 250 mL 250 Milliliter
11984101 1 L 1 Liter
3 options
Artikelnummer. 10441241
Marke: Thermo Scientific Acros 198370500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-85-2
Summenformel HI
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
MDL-Nummer MFCD00011347
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasserstoffiodid
SMILES I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydriodic acid
Dichte 1.7000 g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HI
Menge 50 mL
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Relative Dichte 1.7
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 127.91
Güte Analyse