Learn More
Iodwasserstoffsäure, zur Analyse, 57 Gew.% Lösung in Wasser, dest., ohne Stabilisator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10441051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10441051 250 mL 250 Milliliter
10002500 50 mL 50 Milliliter
10013433 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 198362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    162.00 € / 250 Milliliter
    Sparen 14.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-85-2
Summenformel HI
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
MDL-Nummer MFCD00011347
InChI-Schlüssel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasserstoffiodid
SMILES I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydriodic acid
Siedepunkt 127.0°C
Dichte 1.7000 g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.7
Menge 250 mL
Strukturformel HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 127.91
Güte Analyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid