Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydriodic Acid |
| Namenshinweis | Distilled, Contains No Stabilizer |
| Dichte | 1.701g/mL at 25°C |
| Menge | 50 mL |
| UN-Nummer | 1787 |
| Formelmasse | 127.91g/mol |
| Reinheit (%) | 99.99% (trace metals basis) |