Learn More
Lauda™ Hydro H 20 S Schüttelwasserbad mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16639345
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
25 bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Packungsgröße
16639345 25 bis 100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16639345 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L002908
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schüttelwasserbad für exakt reproduzierbare Temperaturen
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige
  • Einstellen und Anzeigen von Temperaturwerten in Schritten von 0,1 °C
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Stufenlos einstellbare, lastunabhängige Drehzahl mit Sanftanlauffunktion
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Übertemperaturschutz für den Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten und Wassermangelschutz
  • Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
  • Schüttelgerät mit sanftem Anlauf und Überlastschutz
  • Die Schüttelvorrichtung wird auf korrosionsbeständigen speziellen Kugellagern geführt.
  • Lineare, oszillierende Schüttelbewegung
  • Der Schüttelkorb kann leicht zu Reinigungszwecken entfernt werden
  • Abdeckrahmen mit Kondensatkanal
  • Badbehälter mit Ablassventil
  • Der wärmeisolierende, doppelwandige Deckel aus Edelstahl mit innerer Krümmung verhindert, dass Kondensat in die Behälter zurücktropft
  • Badinnenraum, Deckel, Schüttelkorb und Heizelement bestehen aus Edelstahl
  • Standardmäßig mit Deckel und Lochtablett
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,1 ± k
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 1,5 kW
    • Leistungsaufnahme: 10 A
    • Größe des Bads (B x T x H): 450 x 300 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 715 x 520 x 330 mm
    • Schüttelampitude: 22 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Temperaturbereich 25 bis 100 °C
    Spannung 230 V