Learn More
Lauda™ Hydro H 24 Wasserbad mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16699335
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
25 bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Packungsgröße
16699335 25 bis 100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16699335 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L002904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1586.46 €
    1430.00 € / 1 Stück
    Sparen 156.46 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfach zu bedienendes Wasserbad
  • TFT-Display mit deutlicher Anzeige aller Prozessdaten
  • Einstellen und Anzeigen von Temperaturwerten in Schritten von 0,1 °C
  • Einstellen der Timer-Zeiten in Stunden (h) und Minuten (min)
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Einstellbare Triggerpunkte für Über- und Untertemperaturalarme bis zu max.
  • +/- 10 K
  • Die Temperaturanzeige kann von °C auf °F umgeschaltet werden
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Optischer und akustischer Alarm für niedrige und Über-/Untertemperatur sowie für Sensorausfall/Kurzschluss
  • Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
  • Drei anwendungsspezifische Timer-Funktionen
  • Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
  • Badbehälter mit Ablassventil
  • Der wärmeisolierende, doppelwandige Deckel aus Edelstahl mit innerer Krümmung verhindert, dass Kondensat in die Behälter zurücktropft
  • Standardmäßig mit Deckel und Lochtablett
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,1 ± k
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Größe des Bads (B x T x H): 600 x 245 x 165 mm
    • Badvolumen Min./Max.: 11,3/20,9 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 700 x 440 x 275 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Temperaturbereich 25 bis 100 °C
    Spannung 230 V