Learn More
Lauda™ Hydro H 41 Wasserbad mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16609345
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich:
25 bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich unitSize
16609345 25 bis 100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16609345 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L002905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach zu bedienendes Wasserbad
  • TFT-Display mit deutlicher Anzeige aller Prozessdaten
  • Einstellen und Anzeigen von Temperaturwerten in Schritten von 0,1 °C
  • Einstellen der Timer-Zeiten in Stunden (h) und Minuten (min)
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Einstellbare Triggerpunkte für Über- und Untertemperaturalarme bis zu max.
  • +/- 10 K
  • Die Temperaturanzeige kann von °C auf °F umgeschaltet werden
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Optischer und akustischer Alarm für niedrige und Über-/Untertemperatur sowie für Sensorausfall/Kurzschluss
  • Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
  • Drei anwendungsspezifische Timer-Funktionen
  • Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
  • Badbehälter mit Ablassventil
  • Der wärmeisolierende, doppelwandige Deckel aus Edelstahl mit innerer Krümmung verhindert, dass Kondensat in die Behälter zurücktropft
  • Standardmäßig mit Deckel und Lochtablett
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,1 ± k
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Größe des Bads (B x T x H): 410 x 296 x 335 mm
    • Badvolumen Min./Max.: 9,3/37,9 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 510 x 490 x 476 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Temperaturbereich 25 bis 100 °C
    Spannung 230 V