Learn More
Lauda™ Hydro H 5 V Dampfwasserbad mit CEE7/7-Stecker
Click to view available options
Temperaturbereich:
25°C bis 100°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
- 1-Punkt-Temperaturregler
- Schutz vor Wassermangel
- Einstellbarer Wasserstandsregler, Siebboden und Ringsatz als Standard
- Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
- Der Abdeckrahmen und der mehrteilige Ringsatz sind abnehmbar
- Mehrteiliger Ringsatz aus hitzebeständigem Kunststoff
- Innenöffnung am Abdeckrahmen zur Aufnahme einer Stativstange
- Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 3 ± k
- Max. Heizleistung: 1 kW
- Max. Stromverbrauch: 1 kW
- Leistungsaufnahme: 16 A
- Größe des Bades (Ø): 192 mm
- Anzahl der Badöffnungen: 1
- Gesamtmaße (B x T x H): 342 x 400 x 180 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | 25°C bis 100°C |
| Spannung | 230 V |