Learn More
Lauda™ Hydro H 6 V Dampfwasserbad mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16699375
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich:
25°C bis 100°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich unitSize
16699375 25°C bis 100°C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16699375
Marke: Lauda™ L003067
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verdampfungswasserbad für sanftes Bedampfen
  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Schutz vor Wassermangel
  • Einstellbarer Wasserstandsregler, Siebboden und Ringsatz als Standard
  • Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
  • Alle Lochabdeckungen bestehen aus einem mehrteiligen Ringsatz und sind abnehmbar
  • Mehrteiliger Ringsatz aus hitzebeständigem Kunststoff
  • Innenöffnung am Abdeckrahmen zur Aufnahme einer Stativstange
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 3 ± k
    • Max. Heizleistung: 1 kW
    • Max. Stromverbrauch: 1 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Größe des Bades (Ø): 131 mm
    • Anzahl der Badöffnungen: 4
    • Gesamtmaße (B x T x H): 682 x 232 x 190 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Temperaturbereich 25°C bis 100°C
    Spannung 230 V