Learn More
Lauda™ Hydro H 8 A Wasserbad mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16619345
Click to view available options
Temperaturbereich:
25°C bis 100°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16619345
Marke: Lauda™ L002906
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach zu bedienendes Wasserbad
  • TFT-Display mit deutlicher Anzeige aller Prozessdaten
  • Einstellen und Anzeigen von Temperaturwerten in Schritten von 0,1 °C
  • Einstellen der Timer-Zeiten in Stunden (h) und Minuten (min)
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Digitale Sollwerteinstellung
  • Einstellbare Triggerpunkte für Über- und Untertemperaturalarme bis zu max.
  • +/- 10 K
  • Die Temperaturanzeige kann von °C auf °F umgeschaltet werden
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Optischer und akustischer Alarm für niedrige und Über-/Untertemperatur sowie für Sensorausfall/Kurzschluss
  • Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
  • Drei anwendungsspezifische Timer-Funktionen
  • Mit integriertem Umwälzsystem zur Verbesserung der räumlichen Temperaturstabilität
  • Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
  • Badbehälter mit Ablassventil
  • Der wärmeisolierende, doppelwandige Deckel aus Edelstahl mit innerer Krümmung verhindert, dass Kondensat in die Behälter zurücktropft
  • Standardmäßig mit Deckel und Lochtablett
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,1 ± k
    • Max. Heizleistung: 1 kW
    • Größe des Bads (B x T x H): 245 x 200 x 165 mm
    • Badvolumen Min./Max.: 3,8/7,0 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 340 x 395 x 345 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Temperaturbereich 25°C bis 100°C
    Spannung 230 V