Learn More
Bromwasserstoffsäure, 47.0 bis49.0%, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675520 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15675520 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15675520 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 438065500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 48 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromwasserstoffsäure
pH Sauer
Farbe Gelb
CAS 10035-10-6
Schmelzpunkt ∼-11 °C
Siedepunkt 126 °C (1013 hPa)
Dichte 1.49 g/ml bei 25 °C
Geruch Stechen
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 320 psi (21.1 °C), 8 mmHg (25 °C)
Menge 500 ml
Summenformel BrH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011323
UN-Nummer UN1788
Beilstein 3587158
Synonym Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
IUPAC-Name Broman
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Formelmasse 80.91 mol
Reinheit (%) 47.0 bis 49.0 %