Learn More
Bromwasserstoffsäure, ≥99.99 %; Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15664100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15664100 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15654100 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15664100 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 339245500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
48 Gew. % in H2O, ≥99.99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-10-6
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromwasserstoffsäure
pH Sauer
Farbe Gelb
Material 48 Vol. % in Wasser
Schmelzpunkt -11 °C
Siedepunkt 126 °C
Dichte 1.49 g/ml bei 25 °C
Geruch Stechen
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 320 psi (21.1 °C), 8 mmHg (25 °C)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1788
Beilstein 3587158
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
IUPAC-Name Broman
Formelmasse 80.91 mol
Reinheit (%) ≥ 99.99 %