Learn More
Bromwasserstoffsäure, 99.9999 % (Metallbasis), 48 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351588 Gehäuse 5mL 5 Milliliter
11361588 100 ml 100 Milliliter
11325819 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010991.AA
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Luftempfindlich
Hydrobromic acid is used for the production of inorganic bromides of zinc, calcium, and sodium. It is used as a catalyst in some alkylation reactions. In the field of metallurgy, it is employed in the extraction of certain ores. Further, it is used as a reagent for the cleavage of certain ether linkages or as a brominating agent in organic transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spezifikation
Aussehen Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrobromic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,49
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dampfdruck 22500 hPa (16876 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (metals basis)
Menge Gehäuse 5mL
Physikalische Form Flüssig
Beilstein 3587158
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name Bromwasserstoff
Formelmasse 80.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromwasserstoff:48,0%; Wasser:52,0%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid