Learn More
Hydrobromsäure, ACS-Reagenz, 48 %, Solstice
Artikelnummer. 16695773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695773 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16695773 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 24426010L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 €
    1429.95 € / 10 Liter
    Sparen 125.05 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrobromic acid
Farbe Hellgelb
CAS 7732-18-5
Schmelzpunkt -11 °C
Siedepunkt 126 °C (1013 hPa)
CAS Min. % ≥ 50%
CAS Max. % <70%
Dichte 1,490 g/cm3 (20 °C)
Menge 10 L
Summenformel H2O
Strukturformel HBr
Beilstein 3587158
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte ACS