Learn More
Bromwasserstoffsäure-Lösung, purum p.a., ≥62 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15641690 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15641690 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
15631690 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15641690 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 18720250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥62 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-10-6
Summenformel BrH
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
MDL-Nummer MFCD00011323
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromwasserstoffsäurelösung
Farbe Braungelb
Schmelzpunkt -11 °C
Siedepunkt 126 °C
Dichte 1.73 g/cu.cm
Verpackung Glasflasche
Menge 250 ml
Physikalische Form Klare Flüssigkeit
UN-Nummer UN1788
Beilstein 3587158
IUPAC-Name Broman
Formelmasse 80.91 mol
Reinheit (%) ≥62 % (T)
Güte purum p. a