Learn More
Kohlenwasserstoffgemisch (C5-C10) 546 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane |
| CAS | 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9, 109-66-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL∣n-Pentane 2000 μg/mL |