Learn More
Salzsäure, 0.01 N, volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| Namenshinweis | 0.01 N volumetrische Lösung |
| Verpackung | Enghalsflasche aus Polyethylen |
| Relative Dichte | 1 l = 1.00 kg |
| Menge | 1 l |
| IUPAC-Name | Chloran |
| Formelmasse | 36.46 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.