Learn More
Salzsäure, 0.1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric Acid |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | 0.1 N Standard Solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Siedepunkt | 100,0 °C |
| Konzentration | 0,0998 bis 0,1002N (20 °C) |
| Dichte | 1,0000 g/ml |
| Verpackung | Kunststoff-Fass |
| Relative Dichte | 1 |
| Menge | Gehäuse 10L |
| Mehr anzeigen |