Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11933113
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11933113 1 l Polyethylen 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 11933113
Marke: Chem-Lab CL05.0307.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Laborreagenz und Säuerungsmittel verwendet. Salzsäurelösung, 0.1 M Chem-Lab enthält 3.646 g HCl pro Liter Wasser. Es wird für die pH-Wert-Kontrolle, Herstellung organischer und anorganischer Verbindungen und die Regeneration von Ionenaustausch-Harzen verwendet.
Salzsäure ist eine korrosive, starke Mineralsäure, die häufig in der Industrie eingesetzt wird. Es ist eine farblose, hochgradig ätzende Lösung aus Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser. Sie wird häufig in pH-Pufferlösungen, bei der Regeneration von Harzen für Ionenaustauscher sowie bei der Herstellung von Chloriden und der Synthese organischer Substanzen eingesetzt.
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Material 3.646 g HCl pro 1 l H2O
Konzentration 0.1 mol/l
Dichte 1.00 g/ml
Verpackung Polyethylen
Normalität 0.1 N (±0.0002, 20 °C)
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Wasserfreie Salzsäure, Chlorwasserstoff HCl, Muriatische Säure, Chlorwasserstoff, Chlorhydrosäure
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 0.1 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: HCl/H2O