Learn More
Salzsäure, 0,1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10269480 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 l
Verpackung:
PolyCube (HDPE)
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10269480 10 l PolyCube (HDPE) 10 Liter
1 options
Artikelnummer. 10269480
Marke: JT Baker 7038.9010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die qualitativ hochwertige volumetrische Lösung ist gebrauchsfertig für den Einsatz im Labor und spezialisierte Industrieanwendungen.
  • Potentiometrisch gegen NIST-Standardreferenzmaterial Natriumkarbonat standardisiert
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 0.0997 bis 0.1003 mol/l
Dichte 1 g/cm3 bei 20 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 0.5 ppm
Verpackung PolyCube (HDPE)
Hinweise zur Reinheitsqualität Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Natriumkarbonat
Normalität 0,1N
Menge 10 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Güte BAKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.