Learn More
Salzsäure, 0.1 N, volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15598334 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15598334
Marke: Avantor J.T.Baker 562102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Namenshinweis 0.1 N volumetrische Lösung
Verpackung Enghalsflasche aus Polyethylen
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Menge 1 l
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.