Learn More
Salzsäure, 0,5 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10537582 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen (HDPE)
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10537582
Marke: JT Baker 7111.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die qualitativ hochwertige volumetrische Lösung ist gebrauchsfertig für den Einsatz im Labor und spezialisierte Industrieanwendungen.
  • Potentiometrisch gegen NIST-Standardreferenzmaterial Natriumkarbonat standardisiert
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 0.4975 bis 0.5025 mol/l
Dichte 1.0 g/cm3 bei 20 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 0.5 ppm
Verpackung Polyethylen (HDPE)
Dampfdruck 1.100 hPa (50 °C)
Hinweise zur Reinheitsqualität Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Natriumkarbonat
Normalität 0,5N
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Güte BAKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.